Documentos
QGARDTL01
Milli-Q
Cartucho de polimento Q-Gard® TL
For Elix® Gulfstream / Large and RiOs Large systems connected to a pure water feed source
Sinônimo(s):
Cartucho de purificação Q-Gard®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Q-Gard®
capacidade
43 g/L ion exchange capacity (NaCl)
compatibilidade
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cartucho de polimento Q-Gard® TL é um cartucho sobressalente projetado para remover contaminantes iônicos e orgânicos até níveis de traço, quando alimentado com água pura. O cartucho é construído com materiais limpos e de alta pureza para minimizar a lixiviação de contaminantes extraíveis. O cartucho de polimento Q-Gard® TL pode ser utilizado com os sistemas de purificação de água Elix® Gulfstream/Large e RiOs Large.
Aplicação
Este cartucho de polimento retém íons e produtos orgânicos.
Características e benefícios
  • Consumível original para troca do cartucho de polimento Q-Gard® – QGARDTL01.
  • Produz água isenta de contaminantes iônicos e orgânicos por tecnologias de troca iônica, carvão ativado e filtração em profundidade.
Componentes
Resinas de troca iônica virgens para desionização
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany