CDRC050HG
Cartucho de osmose reversa
For Reverse Osmosis at a flowrate of 50 L/h, For use with Elix® and RiOs™ water purification systems
Sinônimo(s):
Cartucho de osmose reversa – 50 l/h
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Elix®
for use with RiOs™
Descrição geral
A membrana de osmose reversa (OR) remove 95%-99% dos contaminantes, inclusive íons, particulados, bactérias e moléculas orgânicas. Para uso com os sistemas de purificação de água Elix® 35/70/100 e RiOs™ 50/100/150/200.
Aplicação
A água de OR fornecida pelos sistemas RiOs™ e Elix® é usada em laboratórios, principalmente para aplicações como enxágue geral, água de alimentação para lavadoras e autoclaves ou para abastecer sistemas de purificação de água pura e ultrapura.
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany