Key Documents
ZLXUVLPL1
Milli-Q
Lâmpada UV bactericida
For SDS storage tanks, Automatic Sanitization Modules (ASM) and AFS®/RiOs/Elix® water systems
Sinônimo(s):
Lâmpada UV bactericida
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Características
Bactericidal UV lamp with effective germicidal actions, multidirection radiation
embalagem
pkg of 1 unit
Absorção UV
λ: 254 nm Amax
compatibilidade
for use with AFS®
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A lâmpada UV bactericida é um dispositivo integrado projetado para diminuir o nível de bactérias na água pura, de modo a fornecer água de qualidade ideal para aplicações sensíveis a bactérias.
Na última etapa de purificação no sistema, a água pura é irradiada por uma lâmpada UV bactericida antes de entrar no tanque de armazenamento. A lâmpada UV no tanque de armazenamento mantém o crescimento bacteriano sob controle e impede o acúmulo de biofilme para preservar a qualidade da água.
Aplicação
Esta lâmpada é usada para controlar níveis bacterianos.
Características e benefícios
  • Lâmpada UV de mercúrio, 254 nm
  • Efeito bactericida
Informações legais
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany