Documentos Principais
TANKASMIN
Milli-Q
Módulo de higienização automática (ASM) para sistemas Elix ® e Milli-Q®
For use with Elix® and Milli-Q® Direct systems, Limits the development of biofilm inside the storage tank
Sinônimo(s):
Módulo de higienização automática (ASM)
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
entrada CA/CC
28 V
embalagem
pkg of 1 unit
A × L × P
32 cm (12.6 in.) × 17 cm (6.7 in.) × 17 cm (6.7 in.)
compatibilidade
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Algumas bactérias e outros microrganismos podem se desenvolver na água pura armazenada e comprometer sua pureza. Sua proliferação pode resultar na formação de biofilme. O biofilme é o acúmulo de matéria orgânica composta por organismos capazes de crescer nas paredes internas do tanque de armazenamento ativos e mortos.
O módulo de higienização automática (ASM) ajuda a manter a alta qualidade da água com baixos níveis de bactérias. O ASM impede o crescimento e a proliferação de bactérias por meio das propriedades bactericidas da luz UV, que é instalada dentro do tanque. A exposição automática aos raios UV reduz os níveis de bactérias e elimina ou limita significativamente a necessidade de higienização química.
Aplicação
O módulo de higienização automática (ASM) é usado no armazenamento ideal de água pura de alta qualidade.
Características e benefícios
O ASM oferece flexibilidade total para resultados garantidos
  • Lâmpada UV de 254 nm, selecionada por sua eficácia bactericida
  • Intervalos pré-programados de iluminação UV automática de 10 min/dia para otimização da eficiência
  • Possibilidade de exposição adicional programável e manual à luz UV para atender aos requisitos críticos da aplicação
  • Até 45 min/dia de exposição à luz UV para total flexibilidade
  • Alarme de troca da lâmpada UV para fácil manutenção
  • Design compacto que permite a instalação em cima do tanque de armazenamento
Outras notas
Instruções de uso:
  • Retenção de organismos: Bactérias
  • Modo de ação: UV
  • Aplicação: Laboratórios bioquímicos e farmacêuticos
  • Uso pretendido: Purificação de água
  • Instruções de uso: Esse item fornece água exposta à lâmpada UV bactericida. Consulte o "Módulo de Higienização Automática" do Guia do Usuário, capítulo "Instalação do ASM" na embalagem.
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco.
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13