Documentos Principais
ZLXUVLP01
Milli-Q
Lâmpada UV bactericida
For limiting bacterial growth in Milli-Q®, Elix® and RiOs water systems
Sinônimo(s):
Lâmpada UV bactericida
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Características
Bactericidal UV lamp with effective germicidal actions, multidirection radiation
embalagem
pkg of 1 unit
Absorção UV
λ: 254 nm Amax
compatibilidade
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI® Clinical
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A lâmpada UV bactericida é um dispositivo integrado projetado para reduzir níveis bacterianos antes de a água ser armazenada em um reservatório de polietileno (PE).
Aplicação
Esta lâmpada UV inativa bactérias.
Características e benefícios
  • Lâmpada UV de mercúrio, 254 nm
  • Tecnologia bactericida
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.