ZFWATDET4
Sensor de água
For use with AFS, Elix Advantage / Essential / Reference, Milli-Q Direct / Reference and RiOs Essential systems
Sinônimo(s):
Sensor de água para sistemas de água
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
230 V, 50 - 60 Hz
Materiais
POM body (machined)
stainless steel electrode
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with RiOs™ Essential
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Características e benefícios
- Reduz bastante o risco de inundação e danos ao laboratório ou outros instrumentos
- Fornecido com um cabo de 4 metros de comprimento
- Uma extensão do sensor de água (TANKLK002) pode ser conectada em séria a este sensor de água. Isso lhe permite instalar os sensores de água a 8 m de distância do sistema. Uma instalação típica teria o sensor de água principal na bancada e a extensão do sensor no chão.