Documentos Principais
ZSTWIN0A1
Milli-Q
Adaptador do nível do tanque
Transmits tank pure water feeding level information to Milli-Q® IQ 7000 and EQ 7000 systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7000
Descrição geral
Esse sensor eletrônico transfere informações sobre o nível no tanque para sistemas de purificação de água Milli-Q® IQ 7000 e Milli-Q® EQ 7000. Ele interrompe a alimentação de água de um tanque vazio e lhe permite verificar os níveis de água no tanque antes do fornecimento de água, impedindo a entrada de ar no sistema.
Aplicação
Transmite informações sobre o nível de alimentação de água pura no tanque de polietileno (PE) para os sistemas de purificação de água ultrapura Milli-Q® IQ 7000 e Milli-Q® EQ 7000.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany