Documentos Principais
TANKPECKT
Milli-Q
Kit de conexão com o tanque
Connector for external 30 L pure water storage reservoir
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with RiOs-DI® Clinical
for use with RiOs
Descrição geral
O kit de conexão com o tanque conecta um tanque de armazenamento de 30 l com o sistema de purificação de água.
Para uso com os sistemas de purificação de água RiOs, RiOs-DI® Clinical e Direct-Q®.
Aplicação
Conector com tanque externo para tanque de armazenamento de 30 litros.
Informações legais
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany