Documentos Principais
ZLXL00P20
Milli-Q
Circuito com 20 m de tubulação 10 x 16, com interconectores
For addition of single remote Point Of Delivery (POD) on the water distribution loop
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
embalagem
pkg of 1 unit
Comprimento
20 m , Tube
compatibilidade
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descrição geral
Essa opção de circuito de 20 m é usada para proporcionar um único ponto de fornecimento (POD) remoto no circuito de distribuição de água.
Este kit contém 20 metros de mangueira de 10 x 16 mm e as peças necessárias para montar um ponto de fornecimento. O ponto de fornecimento pode ser usado para alimentar um analisador ou outro dispositivo com água.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany