Key Documents
ZFC0NN5QQ
Milli-Q
Conector de 5m
Connects two PODs, for Milli-Q® IQ/IX series
Sinônimo(s):
Conector de 5m, de um POD a outro
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Características
For POD to POD connection
cabo C
5 m
compatibilidade
for use with E-POD®
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with Q-POD®
Descrição geral
O conector de 5 m para conexão de POD a POD é um acessório de instalação para os sistemas de água Milli-Q® IQ 7000 e Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, para conectar um dispensador Q-POD® com outro Q-POD®, bem como para os sistemas de água Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 e Milli-Q® IX 7003/05/10/15 para conectar um dispensador E-POD® com outro E-POD®
Aplicação
O conector de 5 m para conexão de POD a POD é um acessório de instalação para os sistemas de água Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 e Milli-Q® IX 7003/05/10/15. Ele agrupa os conectores hidráulicos e elétricos em um tubo de 5 m de comprimento. Também disponível na versão com 2 m de comprimento.
Características e benefícios
Este conector permite instalar outro Q-POD® ou E-POD® a 5 m de distância de um Q-POD® ou Q-POD® em série. Ele reúne mangueiras e cabos em um único tubo branco para deixar as instalações desobstruídas e possibilitar uma clara integração.
Informações legais
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany