Documentos Principais
ZFC0NN5ST
Milli-Q
Conector de 5m
Connects a system to a tank, for use with Milli-Q® IQ/IX/EQ series
Sinônimo(s):
Conector de 5 m, do sistema ao tanque
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Características
For System to tank connection
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
cabo C
5 m
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrição geral
Esse conector de 5 m é um acessório de instalação usado para conectar o tanque aos sistemas de água Milli-Q® IQ 7000/03/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 e Milli-Q® EQ 7000/08/16. Ele agrupa conexões hidráulicas e elétricas em um tubo com 5 m de comprimento.Uma versão de 2 m de comprimento do conector (ZFC0NN2ST) também está disponível.
Características e benefícios
  • Permite que você instale um tanque a até 5 m de distância do sistema
  • Obtém uma instalação limpa e integração clara agrupando tubulações e cabos em um único tubo branco
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany