Documentos Principais
ZFC0NN5SQ
Milli-Q
Conector de 5m
Connects a system to a POD, for Milli-Q® IQ/IX/EQ series
Sinônimo(s):
Conector de 5m, do sistema ao POD
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Características
For System to POD connection
cabo C
5 m
compatibilidade
for use with E-POD®
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with Q-POD®
Descrição geral
Esse conector de 5 m é um acessório de instalação usado para conectar o dispensador Q-POD® aos sistemas de água Milli-Q® série IQ 7 e Milli-Q® EQ 7008/16. Também pode ser usado para conectar um dispensador E-POD® aos sistemas de água Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 e Milli-Q® IX 7003/05/10/15. O acessório agrupa conexões hidráulicas e elétricas em um tubo com 5 m de comprimento. Uma versão de 2 m de comprimento do conector (ZFC0NN2SQ) também está disponível.
Características e benefícios
  • Permite que você instale um dispensador Q-POD® ou e-POD® a uma distância de até 5 m do sistema
  • Obtém uma instalação limpa e integração clara agrupando tubulações e cabos em um único tubo branco
Informações legais
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany