Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
ZIQELEMT0
Milli-Q
Unidade de purificação Milli-Q® IQ Element
Produces high-quality Type 1 ultrapure water for trace elemental analysis
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.85
entrada CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
linha de produto
Milli-Q® IQ Element
embalagem
pkg of 1 unit
Parâmetros
1.5 L/min flow rate
9.1 kg operating weight (19.84 lb)
A × L × P
67.1 cm (26.4 in.) × 21.1 cm (8.3 in.) × 27 cm (10.6 in.)
entrada
feed water nature ultrapure water
saída
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
condutividade
0.055 μS/cm (Ultrapure water)
Descrição geral
A unidade de purificação e dispensação de água Milli-Q® IQ Element foi projetada especificamente para atender às exigências mais rigorosas em termos de análises de elementos em nível de traço e ultratraço. Quando conectada a um sistema de purificação de água Milli-Q® IQ 7000 ou Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, a unidade garante que a água ultrapura dispensada contenha níveis extremamente baixos de elementos contaminantes, com níveis de detecção desde um dígito de ppt a níveis abaixo de ppt.
A unidade compacta Milli-Q® IQ Element pode ser facilmente instalada em linha com um sistema de purificação de água Milli-Q® IQ série 7. Sua unidade de dispensação simples pode ser colocada diretamente no seu ponto de uso, em um ambiente limpo e controlado, sem risco de contaminação.
Para obter mais informações sobre esse produto, entre em contato com a nossa equipe de assistência técnica
Aplicação
A unidade de purificação e dispensação de água Milli-Q® IQ Element, quando combinada com o sistema de purificação de água Milli-Q® IQ série 7, fornece água ultrapura que é adequada para a análises de elementos em nível de traço e em nível de ultratraço, incluindo a espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS), espectroscopia de absorção atômica em forno de grafite (GF-AAS) e cromatografia iônica em nível de traço (IC).
Os níveis de detecção de traço e em ultratraço são essenciais para análises sensíveis em campos tão diversos como testes ambientais, ciência de materiais, semicondutores, análises farmacêuticas e indústria de alimentos e bebidas.
Características e benefícios
  • A água dispensada no ponto de uso contém níveis extremamente baixos de elementos contaminantes, com níveis de detecção de um dígito de ppt até níveis abaixo de ppt.
  • O cartucho de polimento IPAK Quanta® ICP remove os íons contaminantes vestigiais até níveis de traço.
  • O filtro final de alta pureza Optimizer LW de 0,1 μm remove particulados em níveis de traço.
  • Todos os componentes usados na unidade são fabricados com materiais que têm baixos níveis de extraíveis.
  • O pedal e o dispensador possibilitam a dispensação de água sem o uso das mãos, de modo a reduzir o risco de contaminação pelo ambiente enquanto você trabalha.
  • A tela sensível ao toque intuitiva permite o controle, monitoramento e manutenção fáceis.
  • O sistema de gerenciamento de dados permite o monitoramento, armazenamento e rápida recuperação de dados de qualidade da água.
  • Fácil de manter: Todos os cartuchos de purificação podem ser facilmente trocados.
Componentes
  • O preço indicado corresponde atualmente apenas ao item do catálogo acima e está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
  • Este item do catálogo não inclui consumíveis, acessórios e outros produtos e/ou serviços que possam ser necessários para a instalação e operação corretas da unidade de purificação de água ao longo do tempo.
  • Como cada um de nossos consumidores tem necessidades específicas em termos de água purificada, recomendamos que sua compra seja validada por um de nossos especialistas. Permanecemos à disposição para auxiliar você, não hesite em nos contatar!
Informações legais
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Mahmoud M Ghuniem et al.
Journal of AOAC International (2018-05-20)
Background: There is increasing concern about the health effects on humans due to continuous consumption of fruit juices contaminated with metals. Objective: Quadrupole inductively coupled mass spectrometry (Q-ICP-MS) was optimized, validated, and applied in routine analysis for determination of As
Artigos
Elemental impurities in pharmaceutical drugs present a risk to human health and are regulated. Milli-Q® ultrapure water purification systems comply with the requirements for trace element analyses.
Elemental impurities in pharmaceutical products must be monitored and controlled at all stages of development and production. Ultrapure water produced by a Milli-Q® water system is recommended for ICP-MS and ICP-OES trace element analyses.