Key Documents
IPAKICPK1
Milli-Q
Kit de consumíveis Milli-Q® IQ Element
Removes trace ionic contaminants and particulates from ultrapure water
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
NACRES:
JA.13
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 kit
fabricante/nome comercial
IPAK Quanta®
Parâmetros
(Resistivity 18.2 MΩ.cm @ 25 °C)
1.5 L/min flow rate (Resistivity 18.2 MΩ.cm @ 25 °C)
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
≤5 ppb
tamanho de poro
0.1 μm filter (final filter)
compatibilidade
for use with Milli-Q® Element
Descrição geral
O kit de consumíveis Milli-Q® IQ Element é composto pelo cartucho de polimento IPAK Quanta® ICP e pelo filtro final de 0,1 μm Optimizer LW. O cartucho de polimento remove íons em níveis de traço enquanto o filtro remove particulados da água de alimentação para produzir água ultrapura de alta qualidade.
Aplicação
A água ultrapura resultante é adequada para análises sensíveis por ICP-MS, GF-AAS, IC em níveis de traço.
Características e benefícios
  • Para uma purificação ideal de água ultrapura até níveis de íons de ppt e abaixo de ppt.
  • Os cartuchos de purificação foram projetados para serem substituídos facilmente.
Informações legais
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany