SQPAKQUAM1
Cartucho SQPAK™ Quanta
Produces ultrapure (Type 1) water for use on the ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
compatibilidade
for use with Milli-Q® SQ 2Series
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que pertencem a uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto é um produto desenvolvido pelo Design para Sustentabilidade (DfS). Clique aqui para ver a pontuação do DfS.
Para saber como funcionam os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
O cartucho SQPAK™ Quanta é um cartucho de polimento de alta capacidade que produz água ultrapura (Tipo 1) com resistividade de 18,2 MΩ·cm.
O cartucho contém meios inovadores de troca iônica IQnano™ para remover íons até os níveis de traços.
Para uso no módulo de dispensação das configurações Milli-Q SQ 2Series, como os sistemas Milli-Q SQ 200/200P e Milli-Q® SQ 240C/240CV.
O cartucho SQPAK™ Quanta é um cartucho de polimento de alta capacidade que produz água ultrapura (Tipo 1) com resistividade de 18,2 MΩ·cm.
O cartucho contém meios inovadores de troca iônica IQnano™ para remover íons até os níveis de traços.
Para uso no módulo de dispensação das configurações Milli-Q SQ 2Series, como os sistemas Milli-Q SQ 200/200P e Milli-Q® SQ 240C/240CV.
Características e benefícios
- Fácil substituição graças ao mecanismo Twist & mecanismo de trava
- A necessidade de substituição do cartucho é indicada por uma luz pictográfica laranja piscante no sistema
- O rótulo Ultrapure e a cor azul do cartucho SQPAK™ Quanta são repetidas na interface da estação de produção, para informar sobre a finalidade de purificação da água e orientar a substituição
Informações legais
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany