SQPAKGARM1
Pacote SQPAK™ Gard
Removes free chlorine, colloids, particulates from tap water feeding Milli-Q® SP 240 prefilter module
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
compatibilidade
for use with Milli-Q® SQ 2Series
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que pertencem a uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto é um produto desenvolvido pelo Design para Sustentabilidade (DfS). Clique aqui para ver a pontuação do DfS.
Para saber como os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series funcionam e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
O pacote de pré-tratamento SQPAK™ Gard protege a membrana de osmose reversa (OR) da estação de produção Milli-Q® SQ 2Series, removendo com eficiência os contaminantes da água, como cloro livre, coloides e partículas da água potável.
As tecnologias de purificação incluem carvão ativado para remover o cloro livre e um filtro de profundidade para remover partículas e coloides.
Para uso no módulo do pré-filtro Milli-Q® SP 240 para proteger a membrana de OR dos sistemas Milli-Q® SR 240/240L/240XL e SQ 240C/240CV.
O pacote de pré-tratamento SQPAK™ Gard protege a membrana de osmose reversa (OR) da estação de produção Milli-Q® SQ 2Series, removendo com eficiência os contaminantes da água, como cloro livre, coloides e partículas da água potável.
As tecnologias de purificação incluem carvão ativado para remover o cloro livre e um filtro de profundidade para remover partículas e coloides.
Para uso no módulo do pré-filtro Milli-Q® SP 240 para proteger a membrana de OR dos sistemas Milli-Q® SR 240/240L/240XL e SQ 240C/240CV.
Características e benefícios
- Melhora o desempenho do sistema Milli-Q SQ 2Series e aumenta a vida útil do sistema
- A necessidade de substituição do cartucho é indicada por uma luz pictográfica laranja piscando no sistema
- Fácil de substituir graças ao mecanismo Twist & Lock
- O rótulo do pré-filtro e a cor roxa são repetidos na interface do módulo do pré-filtro Milli-Q® SP 240 para informar sobre sua finalidade de purificação de água e orientar a substituição
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany