Documentos Principais
ZSR240PFT0
Milli-Q
Módulo de pré-filtro Milli-Q® SP 240
greener alternative
Pretreatment of potable tap water to feed the pure RO water production station
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
entrada CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
embalagem
pkg of 1 unit
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
6 kg operating weight (13.2 lb)
system H × W × depth
50.3 cm (19.8 in.) × 14.1 cm (5.6 in.) × 22 cm (8.7 in.)
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que pertencem a uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto é um produto desenvolvido pelo Design para Sustentabilidade (DfS). Clique aqui para ver a pontuação do DfS.
Para saber como funcionam os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
O módulo de pré-filtro Milli-Q® SP 240 faz o pré-tratamento da água potável da torneira para alimentar a estação de produção de água pura de OR. Esse módulo de pré-filtro é recomendado para aumentar o desempenho da estação de produção de água de OR dos sistemas de purificação de água Milli-Q® SQ 2Series.
Características e benefícios
  • A bomba regula a pressão da água de alimentação para garantir a constante da membrana de OR com alta taxa de fluxo de até 42 l/h
  • O pacote de pré-tratamento SQPAK Gard protege a membrana de OR removendo com eficiência o cloro, os coloides e os contaminantes particulados da água da torneira de alimentação
  • A configuração compacta, o manual de instalação autoguiada e o vídeo permitem que você conecte o módulo ao lado da estação de produção de água pura de OR e mova-o posteriormente, se necessário
  • A substituição individual do cartucho Twist & Lock, para cada etapa de purificação esgotada, simplifica a manutenção e limita o custo de operação
  • O tamanho compacto apoia os esforços de sustentabilidade do laboratório
Componentes
O preço indicado corresponde atualmente apenas ao item do catálogo acima e está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
Este número de catálogo não inclui:
  • Cartucho
  • SQPAKCabo de alimentação adaptado à rede elétrica local
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany