Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
ZSQ200U0TK
Milli-Q
Kit do sistema de purificação de água Milli-Q® SQ 200
greener alternative
Ultrapure (Type 1) water dispensing module; Includes one 3.5 L Milli-Q® SQ Switch Tank.
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
entrada CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
10 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
8 kg operating weight (17.6 lb)
resistividade
18.2 MΩ-cm
A sistema
50.3 cm (19.8 in.)
62.8 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
L sistema
26.7 cm (10.5 in.)
38.4 cm (15.1 in.) , including Handset Dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
Impurezas
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
≤5 ppb
entrada
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
saída
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
condutividade
0.055 μS/cm
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que pertencem a uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto é um produto desenvolvido pelo Design para Sustentabilidade (DfS). Clique aqui para ver a pontuação do DfS.
Para saber como funcionam os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
O kit do sistema de purificação de água Milli-Q® SQ 200 fornece água ultrapura (Tipo 1) a partir do tanque SQ Switch de 3,5 l cheio de água pura de osmose reversa (OR). Um dispensador manual flexível fornece a água ultrapura. Esse módulo de dispensação deve ser associado a uma estação de produção de OR pura Milli-Q® SQ 2Series para reabastecer seu tanque móvel SQ Switch.
O módulo de dispensação Milli-Q SQ 200 permite definir ou aumentar a escala de 5 das 6 configurações predefinidas disponíveis para a família Milli-Q SQ 2Series: Milli-Q® SQ 240, Milli-Q® SQ 240L, Milli-Q® SQ 240XL, Milli-Q® SQ 240C e Milli-Q® SQ 240CV. Essas configurações garantem aos usuários total autonomia e são adaptáveis aos requisitos e às evoluções do laboratório.
Características e benefícios
  • O dispensador manual simples permite que qualquer usuário novo ou não treinado forneça água ultrapura em taxas de fluxo variáveis, de até 1,6 l/min a gota a gota
  • A qualidade confiável da água ultrapura (Tipo 1) com resistividade de 18,2 MΩcm é indicada rapidamente por um LED colorido
  • O TOC é reduzido por uma lâmpada UV de foto-oxidação integrada
  • Essa unidade de dispensação autônoma fornece água ultrapura fresca em qualquer lugar com uma tomada elétrica graças ao tanque móvel SQ Switch
  • Reabastecimento rápido (em apenas 6 minutos) do tanque móvel SQ Switch com água de pura recém-produzida, graças ao cartucho de OR de alto fluxo (até 42 l/h) da estação de produção de água pura
  • A configuração compacta e o manual e os vídeos de instalação autoguiados permitem que você conecte o sistema onde for conveniente para a atividade do seu laboratório e o mova posteriormente, se necessário
  • A substituição individual do cartucho Twist & Lock simplifica a manutenção e limita o custo operacional
  • O tamanho compacto e a economia de água e energia apoiam os esforços de sustentabilidade do laboratório
Componentes
O preço indicado atualmente corresponde apenas ao número de catálogo acima; ele está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
Este número de catálogo inclui:
  • O módulo de dispensação ultrapura de um tanque de 3,5 l
  • Um tanque Milli-Q® SQ Switch de 3,5 l
Este número de catálogo não inclui:
  • Cartuchos SQPAK ou filtros finais
  • Válvula de gravidade SQ
  • A estação de produção de OR pura obrigatória para reabastecer o tanque SQ Switch de 3,5 l: Sistema de purificação Milli-Q® SR 240 / SR 240L / SR 240XL
  • Cabo de alimentação adaptado à rede elétrica local
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany