Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
ZSQ240UCT0
Milli-Q
Sistema de purificação de água Milli-Q® SQ 240C
greener alternative
Combined pure RO water production station & ultrapure (Type 1) water dispensing module with flexible dispensing
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
entrada CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Nível de qualidade
linha de produto
Milli-Q® SQ 2Series
embalagem
pkg of 1 unit
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
1.6 L/min product water instant delivery rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
10 L/day max. usage
17 kg operating weight (37.5 lb) (with SQ Switch 3.5 L tank)
42 L/hr make-up flow rate (for pure RO water)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
6 L/min product water instant delivery rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
A sistema
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
L sistema
40.9 cm (16.1 in.)
52.6 cm (20.7 in.) , including Handset Dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
peso
11 kg (24.3 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tank
Impurezas
Product Water DNase : < 5 pg/mL with SQPAK Bio Final Filter
Product Water Microorganisms : < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Particulates : < 1 unit/mL (particulates > 0.22 μm with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Pyrogens : < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Product Water RNase : < 1 pg/mL with SQPAK Bio Final filter
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
≤5 ppb
entrada
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
saída
type 3 water (RO water)
type 1 water (18.2 MΩ·cm)
condutividade
0.055 μS/cm
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que pertencem a uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto é um produto desenvolvido pelo Design para Sustentabilidade (DfS). Clique aqui para ver a pontuação do DfS.
Para saber como funcionam os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
O sistema de purificação de água Milli-Q® SQ 240C fornece água pura por osmose reversa (OR) e água ultrapura (Tipo 1). Ele se beneficia de um dispensador manual flexível para fornecer água ultrapura que é fácil e intuitiva de operar para qualquer usuário. Esse sistema de purificação de água Milli-Q® SQ 240C é uma das 6 configurações predefinidas disponíveis para a família de sistemas Milli-Q SQ 2Series. Para essa configuração, a estação de produção de OR e o módulo de dispensação ultrapura estão presentes como uma unidade e não podem ser separados. Atende a todos os requisitos de água de laboratório para água pura de OR e do Tipo 1.
com cartucho SQPAK TOC Quanta e filtro final SQPAK
Características e benefícios
  • O dispensador manual simples permite que qualquer usuário novo ou não treinado forneça água ultrapura a uma taxa de fluxo variável, de 1,6 l/min a gota a gota
  • A qualidade confiável da água ultrapura (Tipo 1) com resistividade de 18,2 MΩ·cm é indicada por um LED colorido, e o TOC é reduzido por uma lâmpada UV de foto-oxidação integrada
  • A água ultrapura recém-dispensada está disponível no módulo de dispensação de água ultrapura afixado; quando complementado com módulos autônomos adicionais de dispensação de água ultrapura Milli-Q® SQ 200, a água ultrapura está disponível em qualquer lugar com uma tomada elétrica graças ao tanque móvel SQ Switch
  • O cartucho de OR de alto fluxo (até 42 l/h) reabastece rapidamente (em apenas 6 minutos) o tanque móvel SQ Switch com água de OR pura recém-produzida
  • A válvula de gravidade (opcional) permite que você distribua água pura de OR a até 6 l/h diretamente da base do tanque SQ Switch
  • O circuito de recuperação de água de OR economiza 50% da água rejeitada
  • O enxágue automático da membrana de OR mantém seu alto desempenho
  • A configuração compacta e o manual e os vídeos de instalação autoguiados permitem que você conecte o sistema onde for conveniente para a atividade do seu laboratório e mova-o posteriormente, se necessário
  • A substituição individual do cartucho Twist & Lock, para cada etapa de purificação esgotada, simplifica a manutenção e limita o custo operacional
  • O tamanho compacto e a economia de água e energia apoiam os esforços de sustentabilidade do laboratório
Componentes
O preço indicado atualmente corresponde apenas ao número de catálogo acima; ele está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
Este número de catálogo não inclui:
  • SQPAK cartuchos & do filtro final
  • Tanque SQ Switch de 3,5 l
  • Válvula de gravidade SQ ou cabo de alimentação adaptado à rede elétrica local
Outras notas
Instruções de uso:
  • Retenção de organismos: Microrganismos
  • Modo de ação: Filtração
  • Aplicação: Análises laboratoriais gerais
  • Uso pretendido: Purificação de água
  • Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada através de membranas de grau esterilizante de 0,22 µm. Consulte a seção do guia do usuário do equipamento do sistema.
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany