Documentos Principais
SQPAKACARE
Milli-Q
Limpador SQPAK Care A
Anti-scaling agent for use with Milli-Q® SQ 2Series RO production module.
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Descrição geral
Para saber como os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series funcionam e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
O SQPAK Care A Cleaner evita a formação de incrustações para proteger a estação de produção de água de OR pura dos sistemas de purificação de água Milli-Q® SQ 2Series.
A tecnologia de purificação do SQPAK Care A Cleaner usa um reagente ácido para remover a incrustação mineral em peças hidráulicas. Isso melhora o desempenho do sistema e prolonga sua vida útil.
O mecanismo Twist and Lock do cartucho permite uma troca fácil.
Para uso exclusivo na estação de produção de água de OR pura das configurações Milli-Q SQ 2Series, incluindo os sistemas Milli-Q® SR 240/240L/240XL e Milli-Q® SQ 240C/240CV.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany