Documentos Principais
TANKSQ050
Milli-Q
Tanque Milli-Q® SQ XL 50 L
Store & protect up to 50 L pure RO water for frequent daily usage and direct feed of instruments & equipment
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
embalagem
pkg of 1 unit
Parâmetros
57 kg operating weight (125.7 lb)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
system H × W × depth
70.6 cm (27.8 in.) × 40 cm (15.7 in.) × 41.5 cm (16.3 in.)
tank volume × W × depth
50 L
compatibilidade
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Descrição geral
Para saber como funcionam os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
O tanque Milli-Q® SQ 50 l é dedicado ao armazenamento de até 50 l de água pura de OR para uso diário frequente e para alimentação direta de instrumentos de laboratório, como autoclaves, banhos-maria e máquinas de lavar louça.
O tanque é equipado com um dispensador de válvula de gravidade e uma válvula de alto fluxo para alimentar diretamente os instrumentos de laboratório.
Esse tanque está disponível como parte do sistema Milli-Q® SR 240XL, uma das 6 configurações predefinidas disponíveis na Milli-Q SQ 2Series de sistemas de purificação de água. Esses sistemas oferecem total autonomia aos usuários e são adaptáveis aos requisitos de laboratório em constante evolução.
Componentes
O preço indicado atualmente corresponde apenas ao número de catálogo acima; ele está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
Este número de catálogo não inclui o sistema Milli-Q® SR 240XL.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany