OP92
Anti-BRCA1 (Ab-1) Mouse mAb (MS110)
liquid, clone MS110, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Breast Cancer Susceptibility Protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MS110, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BRCA1(672)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (2 µg/ml)
Immunofluorescence (see application reference)
Immunoprecipitation (see application reference)
Paraffin Sections (see application reference)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
MCF7 cells
Outras notas
Gudas, J.M., et al. 1996. Cell Growth Differ.7, 717.
Vaughn, J.P., et al. 1996. Cell Growth Differ.7, 711.
Goldgar, D.E. and Reilly, P.R. 1995. Nat. Genet.11, 113.
Merajver, S.D., et al. 1995. Clin. Can. Res.1, 539.
Merajver, S.D., et al. 1995. Nat. Genet.9, 439.
Struewing, J.P., et al. 1995. Nat. Genet.11, 198.
Thompson, M.E., et al. 1995. Nat. Genet.9, 444.
Futreal, P.A., et al. 1994. Science266, 120.
Miki, Y., et al. 1994. Science266, 66.
Wilson, C.A., et al. 1999. Nat. Genet.21, 236.