OP93
Anti-BRCA1 (Ab-2) Mouse mAb (MS13)
liquid, clone MS13, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Breast Cancer Susceptibility Protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MS13, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BRCA1(672)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (see application references)
Immunoprecipitation (see application references)
Paraffin Sections (see application references)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
MCF7 cells
Outras notas
Gudas, J.M., et al. 1996. Cell Growth Differ.7, 717.
Vaughn, J.P., et al. 1996. Cell Growth Differ.7, 711.
Goldgar, D.E. and Reilly, P.R. 1995. Nat. Genet.11, 113.
Merajver, S.D., et al. 1995. Clin. Can. Res.1, 539.
Merajver, S.D., et al. 1995. Nat. Genet.9, 439.
Struewing, J.P., et al. 1995. Nat. Genet.11, 198.
Thompson, M.E., et al. 1995. Nat. Genet.9, 444.
Futreal, P.A., et al. 1994. Science266, 120.
Miki, Y., et al. 1994. Science266, 66.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2