Documentos Principais
82039-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Hamilton PRP-X100 HPLC Guard Cartridge, 10 μm particle size, L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 5 ea
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
20 mm × 2.1 mm
Matriz
polymeric particle platform
polymeric
Grupo ativo da matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
1-14
técnica de separação
anion exchange
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)