Documentos Principais
ZSQ240GVT0
Milli-Q
Válvula de gravidade Milli-Q® SQ
Gravity dispensing of pure RO water from the Milli-Q® SQ Switch 3.5 L Tank
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
embalagem
pkg of 1 unit
Parâmetros
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
compatibilidade
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Descrição geral
Para saber como os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series funcionam e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
A válvula de gravidade Milli-Q® SQ permite a dispensação de água de OR pura do tanque Milli-Q® SQ Switch de 3,5 l.
É uma válvula manual com tubulação de 2 m de comprimento que é conectada à parte traseira da base do tanque SQ ® Switch de 3,5 l, que faz parte da família Milli-Q SQ 2Series de sistemas de purificação de água.
Ele inclui uma chave especial que facilita a desconexão do tubo.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany