Documentos Principais
ZFMQPR3BT0
Milli-Q
Regulador de pressão Milli-Q®
Limits tap feed water pressure to 3 bars to ensure optimal RO membrane performance
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
embalagem
pkg of 1 unit
Descrição geral
Para saber como funcionam os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
O regulador de pressão Milli-Q® é dedicado a limitar a pressão da água de alimentação da torneira a 3 bar, para garantir o desempenho ideal da membrana de OR dos sistemas Milli-Q®.
Ele precisa ser conectado à torneira de água de alimentação, logo antes do sistema de purificação de água, e pode ser montado na parede.
Compatível com todos os sistemas da família Milli-Q SQ 2Series com uma estação de produção de OR.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany