Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
ZSQ200UPT0
Milli-Q
Sistema de purificação de água Milli-Q® SQ 200P
greener alternative
Ultrapure (Type 1) water dispensing module from a pressurized purified water loop
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
entrada CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
1.6 L/min product water instant delivery rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
10 L/day max. usage
7 kg operating weight (15.4 lb)
A sistema
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
L sistema
14.1 cm (5.6 in.)
25.8 cm (10.2 in.)  cm , including Handset Dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
peso
6 kg (13.2 lb ), (system)
Impurezas
Product Water DNase : < 5 pg/mL with SQPAK Bio Final Filter
Product Water Microorganisms : < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Particulates : < 1 unit/mL (particulates > 0.22 μm with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Pyrogens : < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Product Water RNase : < 1 pg/mL with SQPAK Bio Final filter
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
≤5 ppb (with SQPAK™ TOC Quanta Cartridge and SQPAK™ Final filter)
entrada
feed water nature pure water (Pressurized purified (RO/DI) water loop)
saída
type 1 water (18.2 MΩ·cm)
condutividade
0.055 μS/cm
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que pertencem a uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto é um produto desenvolvido pelo Design para Sustentabilidade (DfS). Clique aqui para ver a pontuação do DfS.
Para saber como funcionam os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
O sistema de purificação de água Milli-Q® SQ 200P fornece água ultrapura (Tipo 1) a partir de um circuito de água purificada pressurizada (RO/DI) de′ laboratório. Ele se beneficia de um dispensador manual flexível para fornecer água ultrapura que é fácil e intuitiva de operar para qualquer usuário. Esse sistema Milli-Q® SQ 200P alimentado pelo circuito de água do′ laboratório é uma das 6 configurações predefinidas disponíveis para a família Milli-Q® SQ 2Series, que oferece total autonomia aos usuários e é adaptável aos requisitos e à evolução do laboratório.
Características e benefícios
  • O dispensador manual simples permite que qualquer usuário novo ou não treinado faça a dispensação de água ultrapura em uma vazão variável, de 1,6 l/min a gota a gota
  • A qualidade confiável da água ultrapura (Tipo 1) com resistividade de 18,2 MΩ·cm é indicada por um LED colorido, e o TOC é reduzido por uma lâmpada UV de foto-oxidação integrada
  • A configuração compacta, o manual de instalação autoguiada e os vídeos permitem que você conecte o sistema onde for conveniente para a atividade do seu laboratório e o mova posteriormente, se necessário
  • A substituição individual do cartucho Twist & Lock quando esgotado simplifica a manutenção e limita o custo operacional
  • O tamanho compacto e a economia de água e energia apoiam os esforços de sustentabilidade do laboratório
Componentes
O preço indicado atualmente corresponde apenas ao número de catálogo acima; ele está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
Este número de catálogo não inclui:
  • Filtro final
  • de cartucho & SQPAKCabo de alimentação adaptado à rede elétrica local
  • Circuito obrigatório de alimentação de água pura
Outras notas
Instruções de uso:
  • Retenção de organismos: Microrganismos
  • Modo de ação: Filtração
  • Aplicação: Análises laboratoriais gerais
  • Uso pretendido: Purificação de água
  • Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada através de membranas de grau esterilizante de 0,22 µm. Consulte a seção do guia do usuário do equipamento do sistema.
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany