Documentos
SQPAKBI0M1
Milli-Q
Filtro biológico final SQPAK
For pyrogen, nuclease, protease and bacteria-free ultrapure water. Use with ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Descrição geral
Para saber como funcionam os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
O filtro SQPAK Bio Final garante água ultrapura (Tipo 1) de alta qualidade no ponto de dispensação.
A tecnologia de purificação inclui um filtro de ultrafiltração que remove bactérias, partículas e macromoléculas (como pirogênios, nucleases e proteases) da água ultrapura.
Para uso com o módulo de dispensação ultrapura das configurações Milli-Q SQ 2Series, como os sistemas Milli-Q SQ 200/200P e Milli-Q® SQ 240C/240CV.
Aplicação
O filtro SQPAK Bio Final é útil para aplicações de laboratório que envolvem biologia celular e molecular.
Características e benefícios
  • Fácil troca com uma simples torção
  • Recomenda-se a substituição após 3 meses
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Bactérias e pirogênios
  • Modo de ação: Ultrafiltração
  • Aplicação: Meios de cultura celular, biologia molecular
  • Uso pretendido: Redução de biocarga
  • Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada por meio de fibras ocas de ultrafiltração.
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany