Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
ZSR240RXTK
Milli-Q
Kit do sistema de purificação Milli-Q® SR 240XL
greener alternative
Pure RO water production station with one 3.5 L SQ Switch tank and one 50 L SQ tank
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
entrada CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from high flow SQ 50 L tank valve)
10 kg operating weight (22 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank only)
100 L/day max. usage
13 kg operating weight (28.7 lb)
67 kg operating weight (148 lb) (with SQ Switch 3.5 L and 50 L tanks)
A sistema
50.3 cm (19.8 in.)
70.6 cm (27.8 in.) , for the 50L tank
L sistema
26.7 cm (10.5 in.) , without 50 L tank
40 cm (15.7 in.) , with 50 L tank
system depth
22 cm (8.7 in.)
entrada
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
saída
product water quality: type 3 water (RO water)
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que pertencem a uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto é um produto desenvolvido pelo Design para Sustentabilidade (DfS). Clique aqui para ver a pontuação do DfS.
Para saber como funcionam os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
O kit do sistema de purificação de água Milli-Q® SR 240XL fornece água pura por osmose reversa (OR) para um tanque móvel SQ Switch de 3,5 l e um tanque SQ de 50 l. O tanque SQ de 50 l se beneficia de uma válvula de alto fluxo para alimentar diretamente os equipamentos de laboratório com água de OR pura. É útil em laboratórios que exigem água pura e ultrapura em quantidades substanciais. Uma válvula SQ Gravity também é fornecida para dispensar água de OR na bancada a partir do tanque de 50 l ou 3,5 l.
Graças ao tanque móvel SQ Switch, o sistema de água se adapta a qualquer configuração de laboratório: a unidade de produção de água de OR pode ser colocada ao lado de uma fonte de água potável, enquanto as unidades de dispensação ultrapura ilimitadas podem ser posicionadas em qualquer lugar do laboratório ou do prédio com uma tomada elétrica. Isso permite uma instalação flexível que pode ser facilmente adaptada e dimensionada de acordo com as mudanças nos requisitos do laboratório.
Características e benefícios
O kit do sistema de purificação de água Milli-Q® SR 240XL é uma das 6 configurações predefinidas disponíveis para a família Milli-Q SQ 2Series, que oferece total autonomia aos usuários e é adaptável às exigências e evoluções do laboratório. Essa estação de produção de água de OR oferece:
  • Reabastecimento rápido (em apenas 6 minutos) do tanque móvel SQ Switch com água pura de OR recém-produzida, graças ao cartucho de OR de alto fluxo (até 42 l/h) da estação de produção de água pura; o circuito de recuperação de água de OR economiza 50% da água rejeitada; o alto desempenho é mantido pelo enxágue automático da membrana de OR
  • A configuração compacta, o manual de instalação autoguiada e os vídeos permitem que você conecte o sistema onde for conveniente para a atividade do seu laboratório e mova-o posteriormente, se necessário
  • Escalabilidade ilimitada com uma estação de produção de água pura de OR capaz de alimentar vários módulos autônomos de dispensação ultrapura Milli-Q® SQ 200. Isso permite a expansão das atividades do laboratório, limitando o investimento orçamentário
  • A substituição individual do cartucho Twist & Lock simplifica a manutenção e limita o custo operacional
  • O tamanho compacto e a economia de água e energia apoiam os esforços de sustentabilidade do laboratório
Quando combinado com o módulo autônomo de dispensação de água ultrapura Milli-Q® SQ 200, os laboratórios se beneficiam de:
  • Dispensação manual simples que permite que qualquer usuário novo ou não treinado forneça água ultrapura a uma taxa de fluxo variável, de até 1,6 l/min a gota a gota
  • Resistividade ultrapura confiável de 18,2 MΩ·cm de resistividade e qualidade da água ultrapura (Tipo 1), indicada rapidamente por um LED colorido, e o TOC é reduzido por uma lâmpada UV de foto-oxidação integrada
  • Água ultrapura recém-dispensada disponível em qualquer lugar, dentro ou fora do laboratório, graças ao tanque móvel SQ Switch
Componentes
O preço indicado corresponde atualmente apenas ao item do catálogo acima e está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
Este número de catálogo inclui:
  • A estação de produção de água de OR pura
  • Um tanque Milli-Q® SQ Switch de 3,5 l
  • Um tanque Milli-Q SQ® de 50 l
  • Uma válvula de gravidade SQ
Este número de catálogo não inclui:
  • Cartuchos SQPAK
  • Cabo de alimentação adaptado à rede elétrica local
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
acessório