Documentos Principais
ZFC0NN2SQ
Milli-Q
Conector de 2 m
Connects a system to a POD, for Milli-Q® IQ/IX/EQ series
Sinônimo(s):
Conector de 2 m, do sistema ao tanque
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
embalagem
pkg of 1 pieces
Comprimento
2 m , Cable
compatibilidade
for use with E-POD®
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with Q-POD®
Descrição geral
Esse conector de 2 m é um acessório de instalação usado para conectar o dispensador Q-POD® aos sistemas de água Milli-Q® série IQ 7 e Milli-Q EQ® 7008/16. Também pode ser usado para conectar um dispensador E-POD® aos sistemas de água Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 e Milli-Q® IX 7003/05/10/15. O acessório agrupa conexões hidráulicas e elétricas em uma luva com 2 m de comprimento. Uma versão de 5 m de comprimento do conetor (ZFC0NN5SQ) também está disponível.
Características e benefícios
  • Permite instalar um dispensador Q-POD® ou E-POD® até 2 m de distância do sistema.
  • Ele reúne mangueiras e cabos em um único tubo branco para deixar as instalações desobstruídas e possibilitar uma clara integração
Informações legais
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany