ZIQ7ESP01
Kit de válvulas sanitárias
Aseptic sampling valve, for use with Milli-Q® IQ/IX systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Produtos recomendados
Características
Asseptic Water Sampling
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrição geral
Esse kit de acessórios permite a amostragem da água em recirculação em condições assépticas. Válvula de amostragem asséptica para amostragem de água do circuito de recirculação do Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 e Milli-Q® IX 7003/05/10/15.
Aplicação
Válvula de amostragem asséptica para amostragem de água do circuito de recirculação do Milli-Q® IQ 7003/5/10/15 e Milli-Q® IX 7003/5/10/15.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany