Documentos Principais
MXPESP14N
Millipore
Válvula de amostragem de sanitária MicropreSure®
1/4" NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, 316L stainless steel
Sinônimo(s):
Válvula de amostragem de aço inoxidável
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
Materiais
316L stainless steel
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
MicropreSURE®
tamanho da válvula
1/4 in.
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
1/4" NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A válvula de amostragem sanitária MicropreSure® é um acessório do amostrador MicropreSure®. O amostrador de filtração MicropreSure® é um amostrador de filtração em linha para simplificar os testes microbiológicos durante o processo. Ele tem um design simples, protetor que permite o processamento asséptico de amostras no local de coleta, reduzindo assim o risco de contaminação. A válvula de amostragem sanitária é instalada na saída da porta de amostragem com conexão tri-trevo para facilitar a amostragem dos líquidos.
Aplicação
A válvula de amostragem sanitária MicropreSure® é usada para a amostragem e filtração em linha de líquidos aquosos, como cerveja, laticínios, água engarrafada, análise de produtos farmacêuticos, refrigerantes, cidra, isotônicos e vinho para testes de biocarga.
Informações legais
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany