Documentos Principais
ZMQSFTSA1
Milli-Q
Pedal
Hands-free dispensing accessory for Milli-Q® IQ/IX, Milli-Q® EQ 7008/16 systems, and the Milli-Q IQ Element purification unit.
Sinônimo(s):
Pedal Milli-Q®
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
E-POD®
Q-POD®
cabo C
3 m
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrição geral
O pedal controla a dispensação de água de forma remota com um simples toque do pé. O toque no pedal inicia a produção de água purificada no ponto de dispensação. Quando for atingido o volume necessário, basta retirar o pé do pedal para interromper instantaneamente a vazão. Para uso com os dispensadores remotos Q-POD® ou E-POD® conectados aos sistemas Milli-Q® IQ/IX, sistemas Milli-Q® EQ 7008/16 ou unidade de purificação Milli-Q® IQ Element.
Características e benefícios
  • Ideal para cientistas que precisam estar com as mãos livres quando acessam a água purificada.
  • Compatível com os protocolos sanitários do laboratório, pois os usuários não precisam tocar no sistema para acessar a água.
  • Quando combinado com o modo de dispensação volumétrica, o toque no pedal inicia a produção de água purificada no ponto de dispensação. A dispensação pára automaticamente ao atingir o volume definido.
  • Economiza tempo quando se repete dispensações do mesmo volume.
  • Um cabo de 5 m oferece ampla flexibilidade para posicionar o pedal de acordo com as limitações espaciais do seu laboratório.
Informações legais
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany