Documentos Principais
ZMQSFTS01
Milli-Q
Pedal
Hands-free dispensing accessory for Milli-Q® Advantage A10 / Integral, Q-POD® Element, and Elix® Advantage systems
Sinônimo(s):
Pedal para os sistemas de água Milli-Q® e Elix®
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Características
Remotely controls water delivery by a simple push of the foot.
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Q-POD®
cabo C
3 m
compatibilidade
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Integral
for use with Q-POD® Element
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Quando conectado a um dispensador de água ultrapura Q-POD® ou dispensador de água pura E-POD®, o pedal acessório controla remotamente o fornecimento de água com um simples toque do pé. Quando for atingido o volume necessário de água, basta retirar o pé do pedal para interromper instantaneamente a vazão.
Quando combinado com o modo de dispensação volumétrica, o toque no pedal inicia a produção de água purificada no ponto de dispensação. A dispensação é automaticamente interrompida ao atingir o volume definido.
Acessório de dispensação sem o uso das mãos para os sistemas Milli-Q® Advantage A10, Milli-Q® Integral, Q-POD® Element e Elix® Advantage.
Características e benefícios
  • Ideal para cientistas que precisam ficar com as mãos livres enquanto acessam a água purificada.
  • O modo de dispensação volumétrica economiza tempo quando se repete dispensações do mesmo volume.
  • É compatível com protocolos laboratoriais higiênicos, pois os usuários não precisam tocar no sistema para acessar a água.
  • Um cabo de 3 m proporciona flexibilidade para posicionar o pedal de acordo com as limitações espaciais do seu laboratório.
Informações legais
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany