Documentos Principais
ZLXLP0D01
Milli-Q
Circuito-ponto de fornecimento-interconectores em T-válvula
Additional loop point to make a second Point of Delivery on the water distribution loop
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descrição geral
Este kit de acessórios contém peças para instalar um segundo ponto de fornecimento no circuito de distribuição de água. Normalmente, o circuito de distribuição tem pelo menos um ponto de uso. Esse acessório é necessário para criar pontos de fornecimento adicionais. O kit contém um interconector para mangueira macho em forma de “I” de 3/8 de polegada (para encaixe em mangueira de 10 × 16), interconector em forma de “T” de 3/8 de polegada, anéis de vedação do tipo O-ring, suporte de parede do interconector (para afixar o interconector em “T” à parede), uma presilha para o interconector e uma válvula esfera.
Aplicação
Para adicionar um segundo ponto de fornecimento a um circuito de distribuição.
Características e benefícios
Acessório original para ponto de fornecimento em circuito - Interconector em T - válvula - ZLXLP0D01
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany