PRPK0L0S1
Pacote de pré-tratamento PrePak L1
For use with Elix® Gulfstream / Large and RiOs™ Large systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane.
Sinônimo(s):
Pacote de pré-tratamento PrePak
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Características
recommended for SDI > 2 and high chlorine level
embalagem
pkg of 1 unit
tamanho de poro
0.5 μm pore size (CRW5 type)
compatibilidade
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs™ Large
for use with RiOs™
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Para uso com os sistemas de purificação de água Elix® 20/35/70/100 e RiOs™ 30/50/100/150/200.
Aplicação
Características e benefícios
- Garante que a vida útil e o desempenho do sistema sejam otimizados.
- Filtração em profundidade de 0,5 μm para remover partículas.
- Carvão ativado para remover cloro.
- Carvão ativado impregnado com prata reduz o cloro livre e fornece proteção bacteriostática.