WBPRPKL01
Suporte para pacote de pré-tratamento PrePak L
Securely supports the PrePak L Pretreatment pack
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 unit
A × L × P
795 mm (31.3 in.) × 234 mm (9.2 in.) × 192 mm (7.6 in.)
compatibilidade
for use with Elix®
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with RiOs™
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O suporte de parede do PrePak L é um acessório de purificação de água que se destina a sustentar o pacote de pré-tratamento PrePak L para um encaixe seguro e sem vazamento.
A unidade inclui suporte de parede, conexões, tubos e manômetros necessários para a instalação e operação do pacote de pré-tratamento PrePak L que protege os sistemas de purificação de água Elix® e RiOS™.
A unidade inclui suporte de parede, conexões, tubos e manômetros necessários para a instalação e operação do pacote de pré-tratamento PrePak L que protege os sistemas de purificação de água Elix® e RiOS™.
Características e benefícios
Encaixe seguro e sem vazamento do pacote de pré-tratamento PrePak L
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany