Documentos Principais
PRPK0L003
Milli-Q
Pacote de pré-tratamento PrePak L3
For use with Elix® and RiOs systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis membrane
Sinônimo(s):
Pacote de pré-tratamento PrePak
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
Características
removal of large particles from tap water
recommended for SDI > 10
embalagem
pkg of 1 unit
A × L × C
535 mm (21.1 in.) × 155 mm (6.1 in.) × 79 mm (3.1 in.)
tamanho de poro
10 μm nominal pore size (CR10 filter)
5 μm nominal pore size (CR05 filter)
compatibilidade
for use with Elix®
for use with RiOs
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O pré-tratamento adequado é uma etapa essencial para produzir o produto final com a qualidade de água desejada. A escolha do pré-tratamento é feita de acordo com a taxa de vazão da água de alimentação.
O PrePak L3 inclui duas etapas de pré-filtração para o pré-tratamento da água de torneira por meio da remoção de partículas grandes. Destina-se ao uso com sistemas de purificação de água maiores, como um pré-tratamento adicional aos pacotes de pré-tratamento Progard® TL do sistema.
Para uso com os sistemas de purificação de água Elix® 20/35/70/100 e RiOs 30/50/100/150/200.
Aplicação
Fornece proteção ideal à membrana de OR.
Características e benefícios
  • Proteção ideal do sistema de água.
  • Garante que a vida útil e o desempenho do sistema sejam otimizados.
  • Meios de filtração em profundidade de 10 μm e 5 μm para remoção de partículas.
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany