Documentos
QGARDT1X1
Milli-Q
Cartucho de purificação Q-Gard® T1
For Milli-Q® Reference and Advantage A10 systems connected to Elix® / RO / distilled water feed
Sinônimo(s):
Cartucho de purificação Q-Gard®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
Características
can produce high resistivity water from purification media
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Q-Gard®
resistividade
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
<10 ppb
capacidade
≤77 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 50 g NaCl)
compatibilidade
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cartucho de purificação Q-Gard® T1 foi projetado para remover contaminantes iônicos e orgânicos até níveis de traço da água de alimentação do Elix®, de OR ou destilada. O cartucho é composto por materiais limpos e de alta pureza para minimizar a lixiviação de contaminantes extraíveis. O cartucho de purificação Q-Gard® T1 pode ser utilizado com os sistemas de purificação de água Milli-Q® Advantage A10/Reference.
Características e benefícios
  • Consumível original para troca do filtro de cartucho Q-Gard® - QGARDT1X1.
  • Gera água isenta de contaminantes iônicos e orgânicos por meio de tecnologias de troca iônica e carvão ativado.
  • Certificado de qualidade disponível online.
Componentes
Resinas de troca iônica virgens para desionização
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany