Documentos Principais
QGARD00R1
Milli-Q
Cartucho de purificação Q-Gard 1
For Milli-Q® Element (2001-2009) / Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis systems connected to Elix® / RO / distilled water feed
Sinônimo(s):
Cartucho de purificação Q-Gard®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Q-Gard®
resistividade
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
técnica(s)
ion chromatography: suitable
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
<10 ppb
capacidade
77 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capacity is more than 50 g NaCl)
compatibilidade
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cartucho de purificação Q-Gard® 1 foi projetado para remover contaminantes iônicos e orgânicos até níveis de traço quando alimentado com água Elix®/de OR/destilada.
O cartucho é composto por materiais limpos e de alta pureza para minimizar a lixiviação de contaminantes extraíveis.
Contém um microfiltro para remoção de partículas, carvão ativado para adsorção de compostos orgânicos e resina de troca iônica de leito misto para remoção de íons.
O cartucho de purificação Q-Gard® 1 pode ser utilizado com os sistemas de purificação de água Milli-Q® Academic/Biocel/Element/Gradient/Synthesis.
Aplicação
Remoção de contaminantes iônicos e orgânicos da água.
Características e benefícios
  • O cartucho de purificação Q-Gard® 1 é adaptado à fonte de água de alimentação para otimizar o desempenho dos meios de purificação a jusante (downstream) para garantir resultados consistentes.
  • Consumível de purificação de água original para troca do filtro do cartucho do Q-Gard® QGARD00R1.
  • O método de purificação envolve troca iônica, carvão ativado e filtração em profundidade.
  • Certificado de qualidade disponível online.
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany