Documentos Principais
QTUMMPEIX
Milli-Q
Kit: Cartucho Quantum® IX e Millipak®
Kit with Millipak® 20 Express Filter, For use with Milli-Q® water purification systems.
Sinônimo(s):
Kit: Cartucho Quantum® IX & e filtro final Millipak® 20 Express
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
NACRES:
JA.13
Materiais
polyethersulfone filter
polypropylene and polyethylene cartridge
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 kit
fabricante/nome comercial
Millipak®
Quantum®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
Descrição geral
Este kit é composto por um cartucho Quantum® IX e um filtro final Millipak® 20 Express.
O cartucho de polimento Quantum® IX contém uma combinação de meios de purificação cuidadosamente selecionados para remover contaminantes em níveis de traço que afetam aplicações específicas.
O cartucho é construído com polipropileno e polietileno, que são adequados para a produção de água ultrapura e são qualificados para baixo teor de orgânicos e extraíveis iônicos.
O filtro de membrana hidrofílica Millipak® 0,22 μm produz isenta de particulados e bactérias no ponto de distribuição dos sistemas de purificação de água.
Aplicação
O kit contém resinas Organex e Ionex para remoção de componentes orgânicos e íons em níveis de traço.
Características e benefícios
  • O cartucho de polimento Quantum® IX foi projetado para remover níveis residuais de componentes orgânicos e íons da água ultrapura
  • Millipak® 20 Express Filter foi projetado com uma membrana assimétrica PES (polietersulfona) de 0,22 μm. O filtro atua como uma barreira segura e eficiente contra partículas e bactérias.
  • Os poros cônicos da membrana permitem uma alta taxa de fluxo a uma baixa pressão diferencial.
  • A membrana, o material do invólucro e os processos de produção foram selecionados para minimizar a liberação de extraíveis orgânicos e inorgânicos.
  • A membrana é suportada por um disco de plástico rígido com canais que garantem alto fluxo de água e resistência a variações de pressão sem o risco de ruptura da membrana.
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismos
  • Modo de ação: Filtração
  • Aplicação: Análises laboratoriais gerais
  • Uso pretendido: Purificação de água
  • Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada através de membranas de grau esterilizante de 0,22 μm. Consulte a seção “Usando o sistema” no guia do usuário dos equipamentos do sistema (disponível junto com o sistema).
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany