Key Documents
QTUMMPKEX
Milli-Q
Kit: Cartucho Quantum® EX e Millipak®
Kit with Millipak® 40 Express Filter, For use with Milli-Q® water purification systems.
Sinônimo(s):
Kit: Cartucho Quantum® EX e filtro final Millipak® 40 Express
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
NACRES:
JA.13
Materiais
PVDF filter
polypropylene and polyethylene cartridge
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 kit
fabricante/nome comercial
Millipak®
Quantum®
Descrição geral
Este kit é composto por um cartucho Quantum® EX e um filtro final Millipak® 40.
O cartucho de polimento Quantum® EX contém uma combinação de meios de purificação cuidadosamente selecionados para remover contaminantes em níveis de traço que afetam aplicações específicas.
O cartucho é construído em polipropileno e polietileno, que são adequados para a produção de água ultrapura e qualificados para níveis baixos de compostos orgânicos e extraíveis iônicos.
O filtro Millipak® 40 produz água isenta de particulados e bactérias para atender aos requisitos rigorosos de aplicações científicas.
Aplicação
O kit contém resinas Organex e Ionex para remoção de componentes orgânicos e íons em níveis de traço.
Características e benefícios
  • O cartucho de polimento Quantum® EX foi projetado para remover compostos orgânicos e íons em níveis de traço da água ultrapura
  • O filtro Millipak® 40 é feito com membranas de PVDF Durapore®, que proporciona taxas de vazão e rendimentos altos, baixos teores de extraíveis e ampla compatibilidade química.
  • A membrana é sustentada por um disco de plástico rígido com canais, o que garante alta vazão de água e resistência a variações de pressão, sem o risco de ruptura da membrana.
  • Os filtros de membrana Millipak® têm um design exclusivo e ordenado de discos empilhados, minimizando volume de retenção e descamação de partículas.
  • O filtro Millipak® 40 se conecta à saída do ponto de fornecimento de água, como os PODs dos sistemas de purificação de água Milli-Q®.
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismos
  • Modo de ação: Filtração
  • Aplicação: Análises laboratoriais gerais
  • Uso pretendido: Purificação de água
  • Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada através de membranas de grau esterilizante de 0,22 μm. Consulte a seção “Usando o sistema” no guia do usuário dos equipamentos do sistema (disponível junto com o sistema).
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany