Documentos Principais
QTUM000EX
Milli-Q
Cartucho de polimento Quantum®
For use with Milli-Q® Biocel / Academic / Gradient / Synthesis systems
Sinônimo(s):
Cartucho de polimento Quantum® EX
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
NACRES:
JA.13
Nível de qualidade
Características
(removes trace levels of organics and ions from ultrapure water)
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O pacote Quantum® foi projetado para remover compostos orgânicos e íons em níveis de traço de água ultrapura. Ele é feito de Organex (mistura de carvão ativado sintético e resinas de troca iônica virgens) e resinas de troca iônica virgens.
Os cartuchos de polimento Quantum® EX podem ser usados com os sistemas Milli-Q® Biocel/Academic/Gradient/Synthesis.
Aplicação
Para sistemas Milli-Q®. Contém resinas Organex e Ionex para componentes orgânicos e íons em níveis de traço.
Características e benefícios
  • Contém resinas Organex e Ionex para remover contaminantes orgânicos e iônicos em níveis de traço.
  • Manutenção descomplicada: fácil instalação e troca.
  • Utiliza tecnologia de troca iônica para purificação.
  • Deve ser trocado a cada 6 meses.
  • Certificado de qualidade disponível online.
Componentes
  • Organex (mistura de resinas de troca iônica virgens e carvão ativado sintético)
  • Resinas de troca iônica virgens.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany