Documentos Principais
QTUMMPEEX
Milli-Q
Kit: Cartucho Quantum® EX e Millipak®
Kit with Millipak® 20 Express Filter, For use with Milli-Q® Academic / Biocel / Gradient / Synthesis systems.
Sinônimo(s):
Kit: Filtro & Millipak ® 20 Express do cartucho Quantum® EX
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 kit
compatibilidade
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Descrição geral
Este kit contém um cartucho de polimento Quantum® EX e um filtro Millipak® 20 Express. O cartucho de purificação contém resinas de troca iônica Organex para remover níveis traços de compostos orgânicos & íons. O filtro Millipak® é feito de poliétersulfona para o filtro e habitação de estireno-acrilonitrila (SAN). Conectado à saída do ponto de fornecimento de água, remove partículas e bactérias para fornecer água livre de partículas e bactérias.
Este kit pode ser usado com sistemas Milli-Q® Academic / Biocel / Gradient / Synthesis.
Características e benefícios
Cartucho de polimento Quantum®:
  • Contém resinas Organex e Ionex para remover contaminantes orgânicos e iônicos em níveis de traço.
  • Manutenção descomplicada: fácil instalação e troca.
Filtro Millipak® 20 Express:
  • A unidade foi projetada como uma barreira segura e eficiente contra particulados e bactérias.
  • Os poros cônicos da membran′a permitem uma taxa de vazão alta em uma pressão diferencial baixa.
  • Conecta-se à saída do ponto de fornecimento de água, como os PODs dos sistemas de purificação de água Milli-Q®.
  • A campana protetora protege contra a intrusão de contaminantes bacterianos do ar durante a dispensação.
  • Manutenção descomplicada: o filtro é encaixado e trocado com facilidade.
  • Ambos os itens devem ser trocados a cada 6 meses.
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismos
  • Modo de ação: Filtração
  • Aplicação: Análises laboratoriais gerais
  • Uso pretendido: Purificação de água
  • Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada através de membranas de grau esterilizante de 0,22 μm. Consulte a seção “Usando o sistema” no guia do usuário dos equipamentos do sistema (disponível junto com o sistema)
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany