Documentos Principais
QTUM00ICP
Milli-Q
Cartucho de polimento Quantum® ICP
For Milli-Q® Element (2001-2009) and Q-POD® Element purification units connected to ultrapure feed water
Sinônimo(s):
Cartucho de polimento Quantum®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiais
polypropylene and polyethylene
Nível de qualidade
Características
can remove trace levels of organics and ions from Ultrapure water
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Quantum®
resistividade
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
<10 ppb
capacidade
36 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 21 g NaCl)
compatibilidade
for use with Milli-Q® Element
for use with Q-POD® Element
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cartucho de polimento Quantum® ICP é validado para atingir qualidade da água adequada para análise de elementos em níveis de traço (ppt ou sub-ppt) a partir de uma alimentação de água ultrapura. O dispositivo compacto oferece acesso eficiente e conveniente à água ultrapura recém-purificada dos sistemas Milli-Q® Element (2001-2009) e Q-POD® Element. O cartucho é composto por materiais limpos e de alta pureza para minimizar a lixiviação de contaminantes extraíveis. Cartucho de polimento Quantum® ICP para uso com os sistemas Milli-Q® Element (2001-2009) e Q-POD® Element.
Aplicação
Este cartucho de polimento foi projetado especificamente para análise de elementos em níveis de traço e ultratraço (ICP-MS, GF-AAS, IC).
Características e benefícios
  • Consumível original Milli-Q® para troca do cartucho de polimento Quantum® ICP - QTUM00ICP.
  • Específico para análise de elementos em níveis de traço (ppt ou sub-ppt).
  • Certificado de qualidade disponível online.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany