MAB80124
Anti-Human Metapneumovirus Antibody, clone 132
clone 132, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
hMPV
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
132, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Aplicação
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2