Merck
Todas as fotos(7)
Key Documents
SAB5701701
Sigma-Aldrich
Anti-PSMD14 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
0.63 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PSMD14(10213)
Descrição geral
This gene encodes a component of the 26S proteasome. The 26S proteasome is a large multiprotein complex that catalyzes the degradation of ubiquitinated intracellular proteins. The encoded protein is a component of the 19S regulatory cap complex of the 26S proteasome and mediates substrate deubiquitination. A pseudogene of this gene is also located on the long arm of chromosome 2. [provided by RefSeq, Feb 2012]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human PSMD14
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1