Documentos Principais
SAB4300711
Sigma-Aldrich
Anti-NMDANR2B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
NMDAR2B, NR2B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
180 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
nº de adesão
NP_036706.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Especificidade
The antibody detects endogenous level of total NMDANR2B Subunit protein.
Imunogênio
Peptide sequence around aa.1250-1254(N-L-Y-D-I) derived from Human NMDANR2B Subunit.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 1.0mg/mL in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Raquel Romay-Tallon et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 1149-1149 (2018-10-31)
Naïve depression patients show alterations in serotonin transporter (SERT) and serotonin 2A (5HT2A) receptor clustering in peripheral lymphocytes, and these alterations have been proposed as a biomarker of therapeutic efficacy in major depression. Repeated corticosterone (CORT) induces a consistent depression-like