AB143
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Choline acetylase, acetyl CoA:choline O-acetyltransferase, choline acetyltransferase
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Choline Acetyltransferase (ChAT) Antibody, serum, Chemicon®
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, feline, bat, rat, monkey
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
cat ... Chat(751512)
human ... CHAT(1103)
mouse ... Chat(12647)
rat ... Chat(290567)
rhesus monkey ... Chat(709977)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
1:200 dilution of a previous lot immunoprecipitated 68 kDa active ChAT from brain and placenta. Also precipitates a 27 kDa protein that is co-expressed with ChAT (but lacking ChAT activity) in some cholinergic neurons of the central nervous system of Humans and possibly other mammals.
Optimal working dilutions and protocls must be determined by end user.
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis:
ChAT (cat. # AB143) staining on normal cerebral cortex. Tissue treated with no antigen retrieval. The antibody was diluted to 1:100, using IHC-Select Detection with HRP-DAB. Immunoreactivity is seeing as a staining pattern on the cell body, dendrites and axons of neurons (brown).
forma física
Nota de análise
Cerebral cortex tissue.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1