M264
Anti-Glutamate Receptor NMDAR2A (NR2A) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
NR2A Antibody - Anti-Glutamate Receptor NMDAR2A (NR2A) antibody produced in rabbit, Nr2A Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
peso molecular
antigen 180 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:1,000-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 3 μL using 200 μg of rat brain
western blot: 1:1,000
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIN2A(2903)
mouse ... Grin2a(14811)
rat ... Grin2a(24409)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2